Learn More
Acetonitrilo, grado LC/MS Optima™, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10001334
Acetonitrilo, grado LC/MS Optima™, Fisher Chemical™
Código de producto. 10001334
2,5L
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1L
2,5L
4 L
Código de producto. 10001334
Marca: Fisher Chemical A955212
Solicitar formato a granel o personalizado
Acetonitrilo, >-99,9 %, C2H3N, número de CAS-75-05-8, cianuro de metilo, cianometano, acetonitrilo, nitrilo etílico, etanenitrilo, cianuro de metilo, metanecarbonitrilo, metilcianida, metano, ciano, mecn
Acetonitrilo, >-99,9 %, C2H3N, número de CAS-75-05-8, metano, ciano, nitrilo etílico, metanecarbonitrilo, metilcianida, mecn, acetonitrilo, cianuro de metilo, etanenitrilo, cianuro de metilo, cianometano
  • Fase móvil ideal para aplicaciones de LC/MS y UHPLC-UV en los sectores farmacéutico, biotecnológico, clínico, medioambiental y de seguridad alimentaria.
  • La novedosa prueba de elución de gradientes con detector de matriz de fotodiodos detecta sustancias contaminantes que absorben rayos UV en todas las longitudes de onda del intervalo de 200 a 400 nm para permitir niveles de referencia suaves y reducir las interferencias.
  • Se ha evaluado con 17 impurezas metálicas en concentraciones de ppb para minimizar la formación de aductos metálicos durante el análisis y simplificar la interpretación espectral.
  • La filtración de 0,1 micrómetros minimiza partículas problemáticas que pudieran interferir en el rendimiento del sistema de LC/MS y UHPLC
  • Ofrece la solución idónea para preparar mezclas en fase móvil más limpias y sin partículas. El modo de ionización positiva (como propazina) y el modo de ionización negativa (como mecoprop) con ESI y espectrómetro de masas de cuadrupolo único detectan sustancias contaminantes orgánicas a un máximo de 50 ppb y un máximo de 300 ppb respectivamente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Peso molecular (g/mol) 41.052999999999997
Número MDL 1878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cianuro de metilo, cianometano, etanenitrilo, metanocarbonitrilo, nitrilo de etilo, metano, ciano, acetonitrilo, cianuro de metilo, metilciánido, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrilo
Punto de fusión -46 °C
Absorbancia ≤1.00 AU a 190nm, ≤0.15 AU a 195nm, ≤0.05 AU a 200nm, ≤0.04 AU a 205nm, ≤0.03 AU a 210nm, ≤0.025 AU a 215nm, ≤0.015 AU a 220nm, ≤0.015 AU a 225nm, ≤0.01 AU a 230nm, ≤0,005 UA a 254nm, ≤0.005 AU a 280nm
Color Incolora
Información de descomposición >500°C
Densidad 0,781 g/cm3
Punto de ebullición 81°C
Cantidad 2,5L
Identificación Prueba de aprobación
Envase Botella de vidrio
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Formulado para UHPLC-UV
Intervalo de porcentaje de ensayo Ensayo 99,9% mín. por GC
Residuos después de la evaporación ≤0,8 ppm
Notas del porcentaje del ensayo GC
Fórmula molecular C2H3N
Ácido valorable ≤0,008 meq/g
Fórmula lineal CH3CN
Base valorable ≤0,0006 meq/g
Presión de vapor 97 mbar a 20°C
Número UN 1648
Viscosidad 0,36 cp a 20°C
Agua ≤0,01
Índice Merck 15, 69
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05
Porcentaje de pureza ≥99,9%
Grado OPTIMA™ LC-MS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetonitrile
Título del producto
Acetonitrilo, grado LC/MS Optima™, Fisher Chemical™ >