Learn More
Acetonitrilo, grado LC/MS Optima™, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1L
2,5L
4 L
Descripción
Acetonitrilo, >-99,9 %, C2H3N, número de CAS-75-05-8, metano, ciano, nitrilo etílico, metanecarbonitrilo, metilcianida, mecn, acetonitrilo, cianuro de metilo, etanenitrilo, cianuro de metilo, cianometano, 1 l
- Fase móvil ideal para aplicaciones de LC/MS y UHPLC-UV en los sectores farmacéutico, biotecnológico, clínico, medioambiental y de seguridad alimentaria.
- La novedosa prueba de elución de gradientes con detector de matriz de fotodiodos detecta sustancias contaminantes que absorben rayos UV en todas las longitudes de onda del intervalo de 200 a 400 nm para permitir niveles de referencia suaves y reducir las interferencias.
- Se ha evaluado con 17 impurezas metálicas en concentraciones de ppb para minimizar la formación de aductos metálicos durante el análisis y simplificar la interpretación espectral.
- La filtración de 0,1 micrómetros minimiza partículas problemáticas que pudieran interferir en el rendimiento del sistema de LC/MS y UHPLC
- Ofrece la solución idónea para preparar mezclas en fase móvil más limpias y sin partículas. El modo de ionización positiva (como propazina) y el modo de ionización negativa (como mecoprop) con ESI y espectrómetro de masas de cuadrupolo único detectan sustancias contaminantes orgánicas a un máximo de 50 ppb y un máximo de 300 ppb respectivamente
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | -46 °C |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 81°C |
Cantidad | 4 L |
Forma física | Líquido |
Fórmula molecular | C2H3N |
Presión de vapor | 97mbar at 20°C |
Viscosidad | 0.36cp at 20°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 41.05g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acetonitrile
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.