Learn More
Acetonitrilo, grado LC/MS Optima™, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10489553
Acetonitrilo, grado LC/MS Optima™, Fisher Chemical™
Código de producto. 10489553
1L
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1L
2,5L
4 L
Código de producto. 10489553
Marca: Fisher Chemical A9551
Solicitar formato a granel o personalizado
Acetonitrilo, >-99,9 %, C2H3N, número de CAS-75-05-8, cianuro de metilo, cianometano, acetonitrilo, nitrilo etílico, etanenitrilo, cianuro de metilo, metanecarbonitrilo, metilcianida, metano, ciano, mecn
Acetonitrilo, >-99,9 %, C2H3N, número de CAS-75-05-8, metano, ciano, nitrilo etílico, metanecarbonitrilo, metilcianida, mecn, acetonitrilo, cianuro de metilo, etanenitrilo, cianuro de metilo, cianometano
  • Fase móvil ideal para aplicaciones de LC/MS y UHPLC-UV en los sectores farmacéutico, biotecnológico, clínico, medioambiental y de seguridad alimentaria.
  • La novedosa prueba de elución de gradientes con detector de matriz de fotodiodos detecta sustancias contaminantes que absorben rayos UV en todas las longitudes de onda del intervalo de 200 a 400 nm para permitir niveles de referencia suaves y reducir las interferencias.
  • Se ha evaluado con 17 impurezas metálicas en concentraciones de ppb para minimizar la formación de aductos metálicos durante el análisis y simplificar la interpretación espectral.
  • La filtración de 0,1 micrómetros minimiza partículas problemáticas que pudieran interferir en el rendimiento del sistema de LC/MS y UHPLC
  • Ofrece la solución idónea para preparar mezclas en fase móvil más limpias y sin partículas. El modo de ionización positiva (como propazina) y el modo de ionización negativa (como mecoprop) con ESI y espectrómetro de masas de cuadrupolo único detectan sustancias contaminantes orgánicas a un máximo de 50 ppb y un máximo de 300 ppb respectivamente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL 1878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cianuro de metilo, cianometano, etanenitrilo, metanocarbonitrilo, nitrilo de etilo, metano, ciano, acetonitrilo, cianuro de metilo, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrilo
Punto de fusión -46 °C
Absorbancia ≤1.00 AU a 190nm, ≤0.15 AU a 195nm, ≤0.05 AU a 200nm, ≤0.04 AU a 205nm, ≤0.03 AU a 210nm, ≤0.025 AU a 215nm, ≤0.015 AU a 220nm, ≤0.015 AU a 225nm, ≤0.01 AU a 230nm, ≤0,005 UA a 254nm, ≤0.005 AU a 280nm
Color Incolora
Información de descomposición >500°C
Densidad 0,781 g/cm3
Punto de ebullición 81°C
Cantidad 1L
Temperatura de inflamación 12,8°C (55°F)
Identificación Prueba de aprobación
Envase Botella ámbar de cuello ancho
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Formulado para UHPLC-UV
Intervalo de porcentaje de ensayo Ensayo 99,9% mín. por GC
Residuos después de la evaporación ≤0,8 ppm
Notas del porcentaje del ensayo GC
Fórmula molecular C2H3N
Ácido valorable ≤0,008 meq/g
Fórmula lineal CH3CN
Base valorable ≤0,0006 meq/g
Presión de vapor 97 mbar a 20°C
Número UN 1648; Incoloro
Viscosidad 0,36 cp a 20°C
Agua ≤0,01
Índice Merck 15, 69
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05
Porcentaje de pureza ≥99,9%
Grado OPTIMA™ LC-MS
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteF24OBP203 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberA955-500,A955-4,A955-1,A955-212
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/A§.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Título del producto
Acetonitrilo, grado LC/MS Optima™, Fisher Chemical™ >