Learn More
Acetonitrilo, para análisis de gradiente UHPLC
Código de producto. p-8015109 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
Código de producto. 11317080
Marca: Fisher Chemical A/0650/PB15
Solicitar formato a granel o personalizado
UHPLC Grade Acetonitrile for Gradient Analysis with lot-to-lot consistency that ensures reproducible results.
  • Eficacia: uniformidad entre lotes que garantiza resultados reproducibles
  • Niveles bajos de acidez/alcalinidad que evitan la interacción con las muestras
  • Forma de pico: nivel de ruido bajo a 210 nm y 254 nm que mejora la forma de pico
  • Velocidad: filtrado a 0,1 μm, lo que permite que el análisis se realice más rápido a presiones más altas con un riesgo menor de bloqueos de la bomba
  • Sensibilidad: sin interferencias con transmisión UV excepcionalmente alta para una resolución y sensibilidad mejoradas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-05-8
Fórmula molecular C2H3N
Peso molecular (g/mol) 41.053
Número MDL 1878
Clave InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nombre IUPAC acetonitrilo
SMILES CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -46°C
Color Incolora
Punto de ebullición 81°C
Cantidad 1 L
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Forma física Líquido
Presión de vapor 97 mbar at 20°C
Viscosidad 0.36 cp at 20°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05 g/mol
Grado UHPLC