Learn More
Acetonitrilo, UHPLC-MS, Thermo Scientific™
Especificación exclusiva de la relación señal-ruido para la industria química, donde la calidad del disolvente está directamente vinculada a la sensibilidad del espectrómetro de masas.
Marca: Fisher Chemical A956-1
80.32 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
Acetonitrilo, C2H3N, número de CAS 75-05-8, cianuro de metilo, metanocarbonitrilo, cianometano, acetonitrilo, mecn, metano, ciano, cianuro de metilo, etanonitrilo, metilcianida, nitrilo de etilo, 1 l
Especificaciones
Acetonitrile | |
≤0.005 AU at 235nm, ≤0.005 AU at 254nm, ≤0.005 AU at 280nm, ≤0.01 AU at 230nm, ≤0.015 AU at 220nm, ≤0.015 AU at 225nm, ≤0.025 AU at 215nm, ≤0.03 AU at 210nm, ≤0.04 AU at 205nm, ≤0.05 AU at 200nm, ≤0.15 AU at 195nm, ≤1.00 AU at 190nm | |
Incoloro | |
81°C | |
−40°C (-40°F) | |
Líquido | |
0.8ppm max. | |
0.008meq/g max. | |
97mbar at 20°C | |
0.01% max. | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
acetonitrilo | |
6342 | |
UHPLC-MS |
-46 °C | |
75-05-8 | |
0.781 g/cm3 | |
1 L | |
Botella de vidrio borosilicato transparente | |
99.9% minimum by GC | |
C2H3N | |
0.0006meq/g max. | |
0.36 cP at 20°C | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CC#N | |
41.053 | |
CHEBI:38472 |
Seguridad y manipulación
- Acetonitrile
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.