Learn More
Acetonitrilo, grado de ultragradiente, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ Código de producto.: 10231461
compliance-icons compliance-icons
Acetonitrilo, grado de ultragradiente, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Código de producto. 10231461
2.5 L, Vidrio
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
5 L
Envase:
EcoTainer seguridad de metal puede
Vidrio
Código de producto. 10231461
Marca: JT Baker 9017.2500
Obtenga resultados de separación y rendimiento rápidos y reproducibles. Acetonitrilo, grado de ultragradiente, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ es un reactivo/disolvente de HPLC probado en función y optimizado para aplicaciones que maximizan el rendimiento y la facilidad de utilización sin renunciar a la eficacia ni a la reproducibilidad.
Los reactivos BAKER ANALYZED HPLC son disolventes de alta pureza, sales de tampón y modificadores de fase móvil que se emplean en separaciones analíticas y preparativas. Están optimizados para aplicaciones de investigación y control de calidad, incluidas la cromatografía líquida de alta resolución, la cromatografía de permeación en gel y el análisis espectrofotométrico UV.
  • La recalibración o los ajustes debidos a los cambios de lote se minimizan para obtener un rendimiento óptimo de instrumentos sensibles
  • Bajo fondos libres de picos externos
  • Absorbancia UV baja en rangos críticos: asegurada mediante pruebas de absorbancia UV en una variedad de puntos y pruebas de elución en gradiente
  • Pruebas de fluorescencia para detectar trazas de impurezas que podrían causar interferencias
  • Función probada para: ensayo, agua, residuos mínimos después de la evaporación y absorbancia UV y fluorescencia en rangos críticos
  • Consistencia de lote a lote, con un certificado de análisis real en la etiqueta
  • Opciones de envasado innovadoras para garantizar la calidad del disolvente en el lugar de uso
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetonitrile
Punto de fusión -46°C
Absorbancia Max. 0.05 at 200nm, Max. 0.01 at 220nm, Max. 0.01 at 254-400nm
Color Incolora
CAS 75-05-8
Aspecto Passes test
Punto de ebullición 81°C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 4.4 - 16 Vol %
Temperatura de inflamación 5°C
Identificación Passes test
Punto de ignición 525°C
Olor Aromatic
Envase Vidrio
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Ultra Gradient HPLC Grade
Índice de refracción 1.344 n20/d
Residuos después de la evaporación Max. 1 ppm
Fórmula molecular C2H3N
Ácido valorable Max. 0.0008meq/g
Fórmula lineal CH3CN
Base valorable Max. 0.0006meq/g
Viscosidad 0.39 mPas at 20°C
Agua Max. 0.01%
Sinónimo Ethanenitrile, Cyanomethane, Methyl cyanide
Información de solubilidad Fully miscible (in water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.05g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado BAKER ANALYZED™ HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Título del producto
Acetonitrilo, grado de ultragradiente, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ >