Learn More
Acetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463057
Click to view available options
Cantidad:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
10000 ml
2500 ml
500 ml
Código de producto. 15463057
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12727.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98-86-2 | C8H8O | 120.151 g/mol
Acetophenone is used as a raw material in the synthesis of active pharmaceutical ingredients such as dextropropoxyphene and phenylpropanolamine. It is employed in organic synthesis and as a polymerization catalyst for olefins. It is involved in the preparation of styrene, 1-phenylethanol. It is also used as a active component of coatings and inks. It reacts with formaldehyde to prepare resins. Further, it is used in textile coatings, in perfumes for orange blossom odor. In addition to this, it is used as a solvent in plastics, adhesives and a flavoring agent in foods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La acetofenona se utiliza como materia prima en la síntesis de principios activos, como el dextropropoxifeno y la fenilpropanolamina. Se emplea en síntesis orgánica y como catalizador de la polimerización para olefinas. Participa en la preparación de estireno, 1-feniletanol. También se utiliza como componente activo de recubrimientos y tintas. Reacciona con formaldehído para preparar resinas. Además, se utiliza en recubrimientos textiles y en perfumes para el olor a azahar. Asimismo, se utiliza como disolvente en plásticos y adhesivos, y como agente aromatizante en alimentos.
Solubilidad
Miscible con agua, cloroformo, etanol, éter, benceno y acetona. Ligeramente miscible con ácido sulfúrico concentrado.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-86-2
Fórmula molecular C8H8O
Peso molecular (g/mol) 120.151
Número MDL MFCD00008724
Clave InChI KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetophenone, methyl phenyl ketone, acetylbenzene, phenyl methyl ketone, ethanone, 1-phenyl, hypnone, benzoyl methide, acetophenon, 1-phenylethan-1-one, acetylbenzol
PubChem CID 7410
ChEBI CHEBI:27632
Nombre IUPAC 1-feniletanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetophenone
Punto de fusión 19°C to 20°C
Densidad 1.03
Punto de ebullición 201°C to 203°C
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Fórmula lineal C6H5COCH3
Índice de refracción 1.5325
Cantidad 500 mL
Índice Merck 14,73
Información de solubilidad Miscible with water,chloroform,ethanol,ether,benzene and acetone. Slightly miscible with concentrated sulfuric acid.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetophenone, 99%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetophenone