Learn More
Acetyl-alpha Tubulin (Lys40) Monoclonal Antibody (6-11B-1), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen 322700
301.34 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10179152
  • 452.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
This antibody reacts with the ∽ 55 kDa acetylated form of alpha-tubulin. This antibody reacts with human, mouse, and rat. Reactivity is confirmed with NIH3T3 and HeLa cells.
Acetyl-alpha Tubulin (Lys40) Monoclonal antibody specifically detects Acetyl-alpha Tubulin (Lys40) in Human, Mouse, Rat, Sea urchin samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Acetyl-alpha Tubulin (Lys40) Monoclonal Antibody (6-11B-1), Invitrogen™ > 100 μg; Unconjugated