Learn More
Bromuro de acetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
25.13€ - 185.93€
CAS | 506-96-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C2H3BrO |
Peso molecular (g/mol) | 122.949 |
Número MDL | MFCD00000114 |
Clave InChI | FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | ethanoyl bromide, acetylbromide, acetic acid, bromide, ch3cobr, unii-o18v5xyo0g, hsdb 663, o18v5xyo0g, bromideacetyl, acbr, acetyl bromide |
PubChem CID | 10482 |
Nombre IUPAC | bromuro de acetilo |
SMILES | CC(=O)Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11344619
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12485.14 |
25 g |
25.13€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11474104
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12485.22 |
100 g |
55.17€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11484104
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12485.36 |
500 g |
185.93€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Acetyl Bromide is used as an acetylating agent in the synthesis of fine chemicals, agrochemicals and pharmaceuticals. It is also used as an intermediate for dyes. Further, it reacts with alcohols and amines to produce acetate esters and acetamides. In addition to this, it is involved in the synthetic process of the anti-HIV agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl bromuro de acetilo se utiliza como agente acetilante en la síntesis de productos químicos finos, agroquímicos y farmacéuticos. También se utiliza como intermediario para los colorantes. Además, reacciona con alcoholes y aminas para producir ésteres de acetato y acetamidas. Además, participa en la síntesis del agente anti-VIH.
Solubilidad
Miscible con éter, cloroformo, benceno y acetona.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y alcoholes
506-96-7 | |
122.949 | |
FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N | |
10482 | |
CC(=O)Br |
C2H3BrO | |
MFCD00000114 | |
ethanoyl bromide, acetylbromide, acetic acid, bromide, ch3cobr, unii-o18v5xyo0g, hsdb 663, o18v5xyo0g, bromideacetyl, acbr, acetyl bromide | |
bromuro de acetilo |
Especificaciones
Acetyl bromide | |
-96°C | |
75°C to 77°C | |
≥98% | |
C2H3BrO | |
1.45 | |
UN1716 | |
Moisture sensitive | |
ethanoyl bromide, acetylbromide, acetic acid, bromide, ch3cobr, unii-o18v5xyo0g, hsdb 663, o18v5xyo0g, bromideacetyl, acbr, acetyl bromide | |
FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N | |
bromuro de acetilo | |
10482 | |
≥98% |
506-96-7 | |
1.66 | |
>75°C (167°F) | |
Acrid | |
CH3COBr | |
MFCD00000114 | |
1697546 | |
14,82 | |
Miscible with ether,chloroform,benzene and acetone. | |
CC(=O)Br | |
122.949 | |
122.95 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318-H227
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Líquido combustible.
P210-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:BROMURO DE ACETILO
missing translation for 'einecsNumber' : 208-061-7
missing translation for 'rtecsNumber' : AO5955000.
missing translation for 'tsca' : Sí
missing translation for 'storageNote' : Sensible a la humedad
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
RUO – Research Use Only