Learn More
Solución de cloruro de acetilo, 1 M en diclorometano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
46.40€ - 316.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetyl chloride
Color Incolora
Nombre de nota 1M solution in dichloromethane
CAS 75-36-5, 75-09-2
% mín. CAS 5.44, 93.36
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10676744
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
387741000
100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™
46.40€
100 ml
10360534
Ver documentos
Thermo Scientific
387748000
800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™
316.00€
800 ml
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Acetyl chloride
1M solution in dichloromethane
5.44, 93.36
C2H3ClO
MFCD00000719
1.3000g/mL
ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
cloruro de acetilo
6367
78.5
Líquido
Incolora
75-36-5, 75-09-2
6.64, 94.57
CH3COCl
0.9 to 1.1M
15, 80
Solubility in water: reacts with water.
CC(Cl)=O
78.50
CHEBI:37580
1.3
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Susceptible de provocar cáncer en caso de inhalación.Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.Puede provocar somnolencia o vértigo.Reacciona violentamente con el agua.Corrosivo para las vías respiratorias.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Peligro
Nombre del producto
  • Acetyl chloride, 1M solution in dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.