Learn More
Cloruro de acetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acetyl chloride |
Punto de fusión | -112.0°C |
Densidad | 1.1000g/mL |
Punto de ebullición | 51.0°C |
Temperatura de inflamación | 4°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | CH3COCl |
Índice de refracción | 1.3876 to 1.3896 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de acetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido