Learn More
Cloruro de acetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318895
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
25 ml
500 ml
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11318895
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14013.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 75-36-5 | C2H3ClO | 78.50 g/mol
Acetyl chloride acts as a reagent for the preparation of esters and amides of acetic acid. It is also useful as an important reactant in Friedel-Crafts reactions as well as in the introduction of an acetyl group. It serves as a starting material in the production of pharmaceutical, new plating complexing agent, acylation agent and synthetic organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
E cloruro de acetilo actúa como reactivo en la preparación de ésteres y amidas de ácido acético. También es un importante reactivo tanto en las reacciones de Friedel-Crafts como en la incorporación en grupos acetilos. Sirve como material de partida en la fabricación de productos farmacéuticos, nuevos agentes de chapado, agentes acilante y productos intermedios orgánicos sintéticos.
Solubilidad
Miscible con acetona, cloroformo, ácido acético glacial, éter de petróleo, éter y benceno.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agua, alcoholes, agentes oxidantes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-36-5
Fórmula molecular C2H3ClO
Peso molecular (g/mol) 78.50
Número MDL MFCD00000719
Clave InChI WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
Nombre IUPAC cloruro de acetilo
SMILES CC(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetyl chloride
Punto de fusión -112°C
Densidad 1.104
Punto de ebullición 50°C to 52°C
Temperatura de inflamación 4°C (39°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal CH3COCl
Índice de refracción 1.389
Cantidad 25 mL
Número UN UN1717
Beilstein 605303
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,85
Información de solubilidad Miscible with acetone,chloroform,glacial acetic acid,petroleum ether,ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.5
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetyl chloride