Learn More
Yoduro de acetilcolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10649974 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
10649974 10 g 10 g
10576933 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 10649974
Marca: Thermo Scientific Acros 400180100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2260-50-6 | C7H16INO2 | 273.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2260-50-6
Fórmula molecular C7H16INO2
Peso molecular (g/mol) 273.11
Número MDL MFCD00011815
Clave InChI SMBBQHHYSLHDHF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo acetylcholine iodide, acetylcolina, 2-acetoxy-n,n,n-trimethylethanaminium iodide, acetylcolina italian, unii-7zcp12s7hq, choline, iodide, acetate ester, 2-acetoxyethyl trimethylammonium iodide, 7zcp12s7hq, ethanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, iodide, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethylethanamium iodide
PubChem CID 75271
SMILES [I-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylcholine iodide
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 162.0°C to 164.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COOCH2CH2N(CH3)3I
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: negligible.
Nombre IUPAC 2-acetiloxietil(trimetil)azanio; yoduro
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetylcholine iodide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.