Learn More
ACHP, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001611
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Selective IKKα and IKKβ inhibitor
IκB kinase inhibitor (IC50 values are 8.5 and 250 nM for IKKβ and IKKα respectively). Selective for IKKα and IKKβ over IKK3, Syk and MAPKKK4 (IC50 values are > 20 μM). Inhibits DNA binding activity of NF-κB. Blocks NF-κB pathway in multiple myeloma cell lines; induces cell growth arrest and apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ACHP
CAS 406208-42-2
Fórmula molecular C21H24N4O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo achp, 2-amino-6-2-cyclopropylmethoxy-6-hydroxyphenyl-4-4-pipe
Clave InChI DWQVGCQPWXKRKO-JZJYNLBNSA-N
SMILES C1CC1COC2=CC=CC(=O)C2=C3C=C(C(=C(N3)N)C#N)C4CCNCC4
Nombre IUPAC (6E)-2-amino-6-[2-(cyclopropylmethoxy)-6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-ylidene]-4-piperidin-4-yl-1H-pyridine-3-carbonitrile
Peso molecular (g/mol) 364.449
PubChem CID 22258733
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.44
Porcentaje de pureza >97%