Descripción
- Permiten el movimiento de fluidos sin restricciones alrededor del tejido
- Reducen el riesgo de contaminación cruzada del reactivo y los artefactos de presión que se suelen encontrar en las esponjas.
- Eliminan rápidamente la muestra con una cómoda bolsa con cierre de tipo desplegable.
Dimensiones:
- Las bolsas para biopsia pequeñas miden 31 × 43 mm
- Las bolsas de biopsia medianas miden 45 × 65 mm
- Las bolsas de biopsia grandes miden 75 × 85 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bolsa para biopsia |
| Material | Nailon, resistente al ácido |
| Color | Blanco |
| Longitud (métrico) | 45 mm |
| Anchura (métrico) | 65 mm |
| Longitud (imperial) | 1,8 in |
| Anchura (imperial) | 2,6 in |
| Tamaño | Medio |