Learn More
Acinus Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Especificaciones
| Antígeno | Acinus |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18644102
|
Novus Biologicals
NBP2-98082-100ul |
100 μg |
326.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18699264
|
Novus Biologicals
NBP2-98082-50ul |
50 μg |
216.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Acinus Polyclonal antibody specifically detects Acinus in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| Acinus | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Cancer, Chromatin Research, Tumor Suppressors | |
| PBS (pH 7.0) | |
| 22985 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Acinus, ACN, apoptotic chromatin condensation inducer 1, apoptotic chromatin condensation inducer in the nucleus, fSAP152, functional spliceosome-associated protein 152, KIAA0670DKFZp667N107 | |
| Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Acinus fragment. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |