Learn More
Acipimox, Thermo Scientific™
Código de producto. 17545535
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
CAS 51037-30-0
Fórmula molecular C6 H6 N2 O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acipimox
Cantidad 1 g
Solubilidad Soluble en metanol
Índice Merck 13-113
Punto de fusión De 180 °C a 190 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Forma física Polvo
Color De color blanco a casi blanco
Pureza ≥ 98,0%
Clave InChI DNRXJHATQULEHC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CN=CC(C(O)=O)=[N+]1[O-]
Nombre IUPAC 2-carboxy-6-methylpyrazin-1-ium-1-olate
Peso molecular (g/mol) 154.13