Learn More
3M™ Calibrador acústico AC-300
Click to view available options
Nivel de ruido:
114 dB
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Calibrador acústico de clase 1 con dos niveles de frecuencia y un nivel de presión acústica
- Genera dos ajustes con 250 Hz o 1000 Hz a un nivel de presión acústica de 114 dB
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Accesorio de dosímetro |
| Frecuencia | 250 Hz, 1000 Hz |
| Nivel de ruido | 114 dB |