Learn More
Thermo Scientific Chemicals Naranja de acridina, hidrato de clorhidrato, aprox. 80 % de contenido de colorante, puro
Código de producto. 10505783 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. 10505783
Marca: Thermo Scientific Chemicals 423340010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acridine orange, hydrochloride hydrate
CAS 1704465-79-1
Fórmula molecular C17H20ClN3
Número MDL MFCD00150070
Beilstein 22, 487
Sinónimo Basic orange 14, 3, 6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride, C.I. 46005
Clave InChI VSTHNGLPHBTRMB-UHFFFAOYSA-N
Espectro infrarrojo Auténtico
SMILES Cl.CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C
Nombre IUPAC 3-N,3-N,6-N,6-N-tetrametilacridina-3,6-diamina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 301.82
PubChem CID 517204
ChEBI CHEBI:51739
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.82
Pérdida por secado 5% max. (105°C)
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
UV_Vis 75% min.
Color Marrón a naranja
Cantidad 1 g
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acridine Orange, hydrochloride hydrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Hazard Statement
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.