Learn More
Thermo Scientific Chemicals Naranja de acridina, 55 %
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acridine Orange |
Punto de fusión | 165°C |
CAS | 10127-02-3 |
Fórmula molecular | C17H20Cl3N3Zn |
Número MDL | MFCD00081043,MFCD00081043,MFCD00081043 |
Número UN | 3143 |
Sinónimo | 3,6-Bis(dimethylamino)acridine zinc chloride double salt, Basic Orange 14 |
Información de solubilidad | Soluble in water |
Clave InChI | VADJQOXWNSPOQA-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [H+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn++].CN(C)C1=CC2=NC3=CC(=CC=C3C=C2C=C1)N(C)C |