Learn More
Naranja de acridina, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
Fluorescent stain for nucleic acids. An RNA polymerase inhibitorAcridine Orange acts as a lysosomal dye. It is used for cell-cycle studies. It plays an important role as a nucleic acid-selective fluorescent cationic dye, which is useful for cell cycle determination. Further, it serves as an inhibitor of RNA polymerase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Tinción fluorescente para ácidos nucleicos. Un inhibidor de las ARN polimarasa Acridine Orange actúa como un tinte lisosómico. Se utiliza para estudios de ciclo celular. Desempeña un papel importante como colorante catiónico fluorescente selectivo de ácido nucleico, que es útil para la determinación del ciclo celular. Además, sirve como un inhibidor de la ARN polimerasa.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Tinción fluorescente para ácidos nucleicos. Un inhibidor de las ARN polimarasa Acridine Orange actúa como un tinte lisosómico. Se utiliza para estudios de ciclo celular. Desempeña un papel importante como colorante catiónico fluorescente selectivo de ácido nucleico, que es útil para la determinación del ciclo celular. Además, sirve como un inhibidor de la ARN polimerasa.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Acridine Orange |
Cantidad | 25 g |
Beilstein | 3734978 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Información de solubilidad | Soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 438.1 |