Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Dispositivo de ventilación Acro™ 37 TF con membrana de PTFE
Filtros desechables y polivalentes para la filtración de pequeños volúmenes de aire, disolventes y gases.
276.00€ - 2080.00€
Especificaciones
Material (membrana) | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 7,5 cm2 |
Diámetro (métrico) | 37 mm |
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17104321
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4464 |
24/paquete |
276.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17114321
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4465 |
200/paquete |
2080.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- PTFE membrane and polypropylene housing have broad chemical compatibility.
- This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications.
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
37 mm |
0,2 μm | |
7,5 cm2 |