Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acro™ 50 Vent Devices with Emflon™ II Membrane
Disposable filters that are ideal for use in air or gas applications and for venting of bioreactors, fermentation tanks, and carboys.
80.10€ - 2955.00€
Especificaciones
Descripción | Conexión de manguera dentada escalonada |
---|---|
Material (membrana) | Emflon II (PVDF) |
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 20 cm2 |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17114661
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
A50V002P2 |
Con ventilación |
80.10€
paquete de 3 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17124661
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
A50V002P2NV |
Sin ventilación |
2955.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- For research use only
Especificaciones
Conexión de manguera dentada escalonada | |
0,2 μm | |
20 cm2 |
Emflon II (PVDF) | |
No estéril | |
50 mm |