Learn More
Cytiva Dispositivos de ventilación Acro™ 50 con membrana de PTFE
Código de producto. p-7089692
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
1 μm
Estilo de entrada:
Conexión MNPT de 3,18 mm (1/8 pulg.)
Conexión de la manguera dentada escalonada
Conexión de tubo recto de 9,52 mm (0,37 pulg.)
Cantidad:
18/Paq.
72/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 18
paquete de 72
Código de producto. 17124291
Marca: Cytiva 4251
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Filtros desechables ideales para la ventilación estéril de recipientes pequeños y como filtro de gas en línea.
  • Contienen una membrana de PTFE hidrófoba
  • El área de filtro eficaz de gran tamaño proporciona altos caudales y los filtros se pueden esterilizar en autoclave varias veces, lo que garantiza unos costes bajos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material (membrana) PTFE
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad No estéril
Área de filtración 19,6 cm2
Material de la carcasa Polipropileno
Estilo de entrada Conexión de la manguera dentada escalonada
Cantidad 18/Paq.
Diámetro (métrico) 50 mm