Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Filtros estériles Acrodisc™ para jeringas con membrana Supor™
El filtro de jeringa es el instrumento de laboratorio de gran resistencia que protege la calidad y esterilidad de la muestra o del cultivo.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 4652
166.25 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.51300kg
Descripción
El filtro de jeringa es el instrumento de laboratorio de gran resistencia que protege la calidad y esterilidad de la muestra o del cultivo.
La línea de productos Acrodisc incluye una tecnología de filtro de combinación y doble membrana de alto rendimiento que proporciona una capacidad de procesamiento mejorado y una limpieza de residuos más alta en un solo filtro de jeringa. Estos filtros proporcionan la capacidad suficiente para filtrar una muestra completa de una sola vez.
- Los paquetes de blísters individuales sometidos a radiación gamma garantizan la esterilidad
- Los paquetes de blísteres ergonómicos garantizan un almacenamiento, manipulación y conexión estériles
- El rendimiento de la membrana superior alcanza un flujo de filtración y un rendimiento altos
- Prefiltro de doble capa integrado para una mayor capacidad de retención de la suciedad y un mayor rendimiento
- El bajo nivel de unión de proteínas garantiza una alta recuperación de proteínas
No se recomienda su uso con algunas cetonas.
Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones en pacientes.
Especificaciones
Poliestersulfona (PES) | |
Estéril | |
50/paq. |
0,2 μm | |
5,8 cm2 | |
32 mm |