Learn More
Cytiva AcroPak™ 1000 Capsules with Supor™ Membrane
AcroPak Capsules for buffers, tissue culture media, and other biological fluids.
Marca:  Cytiva 12992
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17114251
  • 244.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Se recomienda una nueva tecnología para simplificar la ampliación
  • El área de alta filtración y el tamaño compacto son ideales para ensayos de ampliación
  • Diseñada solo para aplicaciones de investigación
  • Irradiados con gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
PES hidrófilo
Estéril
Manguera dentada escalonada
0,8/0,2 μm
1000 cm2