Learn More
Cytiva Cápsulas AcroPak™ 1500 con membrana Supor™
Cápsulas AcroPak para tampones, medios de cultivo de tejidos y otros fluidos biológicos.
Marca:  Cytiva 12686
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17184241
  • 284.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Beschreibung
Beschreibung
  • Se recomienda una nueva tecnología para simplificar la ampliación
  • El área de alta filtración y el tamaño compacto son ideales para ensayos de ampliación
  • Diseñada solo para aplicaciones de investigación
  • Irradiados con gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PES hidrófilo
Estéril
Manguera dentada de 1,43 cm (1/2 pulg.)
0,2/0,2 μm
1500 cm2
1 unidad
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Cytiva Cápsulas AcroPak™ 1500 con membrana Supor™ > 0,2 μm/0,2 μm
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt