Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPak™ 200 Capsules with Supor™ EKV Membrane
AcroPak capsules designed for research applications only.
342.00€
Especificaciones
Material (membrana) | PES hidrófilo |
---|---|
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Cantidad | 3/paquete |
Código de producto | Marca | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17144221
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12094 |
Entrada de manguera dentada escalonada, salida de manguera dentada escalonada con campana de llenado |
342.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 19-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17154221
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12095 |
Brida sanitaria de 1,27 cm (1/2 pulg.) |
342.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 18-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Efficient processing of liquid volumes up to 20 L
- Built-in prefilter extends filter life when particulate-laden solutions, such as serum-containing media, are processed
Especificaciones
PES hidrófilo | |
0,2 μm | |
3/paquete |