Learn More
Cytiva Cápsula AcroPak™ 300 con membrana de PTFE
La cápsula AcroPak 300 ofrece una amplia compatibilidad química con la membrana de PTFE y la carcasa de polipropileno.
307.00€ - 8500.00€
Especificaciones
Material (membrana) | PTFE |
---|---|
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 280 cm2 |
Estilo de salida | Manguera dentada escalonada |
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17114221
|
Cytiva
12082 |
3/paquete |
307.00€
paquete de 3 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17124221
|
Cytiva
12085 |
100/paquete |
8500.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Aplicaciones de ventilación de alto caudal de aire
- Ofrece una amplia compatibilidad química con la membrana de PTFE y la carcasa de polipropileno; integridad 100 % probada para proporcionar el alto nivel de confianza que necesita
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
PTFE | |
No estéril | |
Manguera dentada escalonada |
0,2 μm | |
280 cm2 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Cápsula AcroPak™ 300 con membrana de PTFE