Learn More
Cytiva AcroPak™ 500 Capsules with Supor™ Membrane, Sterile
AcroPak capsules designed for research applications only.
Marca:  Cytiva 12993
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17124251
  • 173.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Para tampones, medios de cultivo de tejidos y otros fluidos biológicos
  • Se recomienda una nueva tecnología para simplificar la ampliación
  • El área de alta filtración y el tamaño compacto son ideales para ensayos de ampliación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
PES hidrófilo
Estéril
1 unidad
0,8/0,45 μm
500 cm2
Manguera dentada escalonada