Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPak™ 800 Capsules with Fluorodyne™ II Membrane
AcroPak 800 Capsules with Fluorodyne II (PVDF) membrane that is compatible with aqueous and many organic solvents.
218.00€ - 259.00€
Especificaciones
Material (membrana) | PVDF (hidrófilo) |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Área de filtración | 800 cm2 |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17154241
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12473 |
0,1 μm |
259.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17144241
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12471 |
0,2 μm |
218.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Double layer sterilizing membrane enhances reliability
- Upstream air vent prevents vapor lock
- Manufactured without the use of adhesives to minimize extractables
- Pre-sterilized by gamma irradiation
Especificaciones
PVDF (hidrófilo) | |
Estéril | |
800 cm2 | |
1 unidad |