Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPak™ 800 Capsules with Supor™ EKV Membrane
AcroPak capsules designed for research applications only.
228.00€
Especificaciones
Material (membrana) | PES hidrófilo |
---|---|
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Esterilidad | Estéril |
Área de filtración | 750 cm2 |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de salida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17114241
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12464 |
Entrada de manguera dentada de 1,27 cm (1/2 pulg.) con campana de llenado en la salida |
228.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17104241
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12463 |
Brida sanitaria de 2,54 cm a 3,81 cm (de 1 a 1,5 pulg.) |
228.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- For buffers, tissue culture media, and other biological fluids
- Newer technology recommended for simplified scale-up
- High filtration area and compact size are ideal for upscale trials
Especificaciones
PES hidrófilo | |
Estéril | |
1 unidad |
0,2 μm | |
750 cm2 |