Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Placas de filtros de 24 pocillos AcroPrep™
A one-and-done solution for filtration in a 24-well format: the AcroPrep™ 24-well filter plate range. For applications including protein purification, sterile filtration, general aqueous filtration, desalting, diafiltration, concentration, and fractionation of protein and nucleic acid samples.
Marca: Cytiva (formerly Pall Lab) 97052
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
Al utilizar membranas de filtro multicapa de alto rendimiento patentadas, las placas ofrecen ahorros de tiempo, afirmaciones sólidas de rendimiento y mejoras optimizadas en el flujo de trabajo. Disponible en 4 tipos diferentes de membranas. Cada placa incluye una placa de recogida de fondo en forma de V y una tapa. Compatible con automatización. Compatible con vacío. Adecuado para centrífuga.
Placas con membrana asimétrica Supor™ EKV:
Membrana de PES Supor EKV asimétrica de 0,65/0,2 μm, disponible con y sin prefiltro de profundidad de doble capa. El prefiltro de profundidad permite la clarificación de grandes residuos celulares antes de la filtración a través de la membrana Supor EKV de 0,65/0,2 μm. La placa de clarificación de doble capa tiene una recuperación fiable del > 95 % de las proteínas celulares adicionales. La placa de filtro de 24 pocillos AcroPrep de una capa contiene una membrana Supor EKV de 0,65/0,2 μm y está diseñada para aplicaciones en las que se requiere un filtrado estéril.
Placas con membrana Supor:
Las placas AcroPrep Supor tienen una gran variedad de usos, en aplicaciones como el envasado de resina para la preparación de muestras, la filtración viral o el mapeo del genoma, dependiendo del tamaño del poro elegido. Disponibles con tamaños de poro de 0,1, 0,45, 0,8, 1,2 y 5 μm, estas versátiles placas de filtro se pueden incorporar con confianza en una serie de flujos de trabajo de formato de 24 pocillos de laboratorio. La membrana de polietersulfona Supor permite una filtración rápida, tiene propiedades de unión de proteínas bajas, y ofrece una amplia compatibilidad con fármacos y productos químicos. Cada placa viene con una placa de recogida de fondo en forma de V y una tapa Embolsado individualmente e irradiado con rayos gamma. Compatible con vacío y fácilmente automatizable, adecuado para centrífuga.
Placas con membrana Omega:
La placa AcroPrep Omega para desalinización, difiltración, concentración o fraccionamiento de muestras de proteínas y ácidos nucleicos ahorra tiempo en un solo dispositivo y un paso de flujo de trabajo. La membrana de ultrafiltración Omega es una membrana de polietersulfona modificada específicamente para minimizar la unión de proteínas y ácidos nucleicos. La membrana Omega funciona sobre la base de la exclusión de tamaño, donde las muestras se fraccionan por peso molecular. Las moléculas más grandes se pueden separar de moléculas más pequeñas seleccionando el corte de peso molecular adecuado (MWCO) y filtrando la muestra a través de estas placas mediante centrifugación, vacío o presión positiva, lo que suele dar lugar a una recuperación del ≥ 90 % de las moléculas objetivo.
Placas con membrana de PE/PP:
La placa PE/PP ofrece un gran tamaño de poro (de 30 a 40 µm) ideal para aplicaciones de plantas o como filtro de células.
Especificaciones
Polipropileno | |
Estéril | |
Omega | |
Placa de filtro con membrana |
3 kDa | |
1,6 cm2 | |
2/paq. |