Especificaciones
Cantidad | 250g |
Punto de ebullición | 1000 °C |
Tipo de producto | Lana de vidrio |
Para utilizar con (aplicación) | Ayuda de filtros |
Material | Vidrio |
Punto de fusión | 680 °C |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464101 | Certificado de análisis | 26/06/2024 | 386060500,386062500,386060010 |
A0459048 | Certificado de análisis | 03/01/2024 | 386060500,386062500,386060010 |
A0448814 | Certificado de análisis | 03/11/2023 | 386060500,386062500,386060010 |
A0453702 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 386060500,386062500,386060010 |
A0397990 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 386060500,386062500,386060010 |
Seguridad y manipulación
- Glass wool
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.