Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lana de vidrio
Código de producto. 10637274 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50g
250g
1kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
10637274 50g 50 g
10024923 250g 250 g
11927001 1kg 1 Kg
3 options
Código de producto. 10637274
Marca: Thermo Scientific Chemicals 386060500
Solicitar formato a granel o personalizado
Ayuda de filtros
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50g
Punto de ebullición 1000 °C
Tipo de producto Lana de vidrio
Para utilizar con (aplicación) Ayuda de filtros
Material Vidrio
Punto de fusión 680 °C
compliance-icons
Nombre del producto
  • Glass wool
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.