Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de sílice para cromatografía de columnas, 0,060-0,200 mm, 60Å
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 30 kg |
| Tipo | Gel de sílice |
| Material | Gel de sílice |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de columnas |
| Fórmula molecular | O2Si |
| Número MDL | MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733 |
| Clave InChI | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O=[Si]=O |
| Nombre IUPAC | silanodiol |
| Peso molecular (g/mol) | 60.08 |