Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrilamida, solución al 30 %, sin bisacrilamida Código de producto.: 15404549
Thermo Scientific Chemicals Acrilamida, solución al 30 %, sin bisacrilamida
Código de producto. 15404549
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15404549
Marca: Thermo Scientific Chemicals J62100.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Acrylamide is a commonly used matrix for electrophoretic separation of nucleic acids and proteins. Acrylamide is used as a chemical intermediate in production of polyacrylamides, for use in protein electrophoresis (PAGE), synthesis of dyes and copolymers for contact lenses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La acrilamida es una matriz utilizada habitualmente para la separación electroforética de ácidos nucleicos y proteínas. La acrilamida se utiliza como producto químico intermedio en la producción de poliacrilamidas, para su uso en electroforesis de proteínas (PAGE), síntesis de colorantes y copolímeros para lentes de contacto.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la luz. Manténgase alejado de ácidos, oxidantes, hierro y sales de hierro, cobre, latón, iniciadores de radicales libres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-06-1
Fórmula molecular C3H5NO
Peso molecular (g/mol) 71.08
Número MDL MFCD00008032
Clave InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Nombre IUPAC prop-2-enamida
SMILES NC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrylamide
Nombre de nota bisacrylamide free
Forma física Líquido
Concentración 30% soln
Color Incolora
Cantidad 500 mL
Número UN UN3426
Beilstein 605349
Índice Merck 14,129
Información de solubilidad Soluble in water.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM31L560 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Catalog NumberJ62100.AP,J62100.K2
Número de loteZ14K559 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/01/2025 Catalog NumberJ62100.AP,J62100.K2
Número de loteR09K522 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/07/2024 Catalog NumberJ62100.AP,J62100.K2
Número de loteQ11K522 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/05/2024 Catalog NumberJ62100.AP,J62100.K2
Número de loteM08K503 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/02/2024 Catalog NumberJ62100.AP,J62100.K2
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acrylamide (30%) Solutions
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acrylamide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Acrilamida, solución al 30 %, sin bisacrilamida >