Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrilamida/bisacrilamida 37,5:1, solución al 40 %
Acrylamide/Bisacrylamide Solution (40%, 37.5:1), also known as bioAcryl-P (40%, 37.5:1), is a premixed solution containing acrylamide and N,N'-methylenebisacrylamide (in a ratio of 37.5:1, respectively) used for preparing protein DNA gels.
131.66€ - 229.14€
Specifications
Nombre del producto químico o material | Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1 |
---|---|
Forma física | Líquido |
Concentración | 40% soln |
Color | Incolora |
Número MDL | MFCD00080848 |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
15433569
|
Thermo Scientific Chemicals
J60868.AP |
500 mL |
131.66€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15443569
|
Thermo Scientific Chemicals
J60868.K2 |
1 L |
229.14€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
Acrylamide/Bisacrylamide premixed solution is used for preparing protein DNA gels. It is used as a DNA sequencing gels, Protein separation. They are also used for preparing gels using stock solutions with the most common cross-link ratios.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• Acrylamide/Bisacrylamide solution is used to to separate proteins
• The ratio of bisacrylamide to acrylamide modulates the porosity of the polyacrylamide gel
Application
• Acrylamide/Bisacrylamide Solution is used as a DNA sequencing gel promoting protein separation in the electrophoretic gels
• This solution is also applied for preparing gels using stock solutions with the most common cross-link ratios
• It has also been used as a precursor for polyacrylamide lid fabrication by photopatterning methods
Specifications
Acrylamide/Bisacrylamide 37.5:1 | |
40% soln | |
MFCD00080848 | |
It is soluble in water. |
Líquido | |
Incolora | |
UN3426 |
Safety and Handling
GHS H Statement
H340-H350-H372-H361-H302-H315-H319-H317
May cause genetic defects.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280-P281-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P362-P501c
H302-H315-H317-H319-H340-H350-H361f-H372
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:SOLUCIÓN DE ACRILAMIDA
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Mantener en frío
- Acrylamide/Bisacrylamide Solution (40%, 37.5:1)
Signal Word
- Peligro
Hazard Category
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Hazard Statement
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H372-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: Acrylamide, Methylene diacrylamide