Learn More
Fisherbrand™ Cubo de dispensación acrílico de 3 compartimento
Código de producto. 11907994 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11907994
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene objetos de repuesto de oficina y de laboratorio de forma que sean fácilmente accesibles. Los cubos de dispensación acrílicos Fisherbrand™ tienen grandes aberturas con tapas con bisagras para facilitar la carga y la dispensación. Los sólidos cubos transparentes facilitan el seguimiento del inventario. Sus cuatro compartimentos ayudan a organizar las piezas pequeñas.
  • Ideal para puntas de pipeta, tubos, accesorios, filtros de jeringa, septos y otros artículos pequeños de laboratorio y de oficina.
  • Fabricado de material acrílico transparente de 3 mm de grosor para el control de inventario de un vistazo
  • Tapas abisagradas sobre aberturas de tamaño generoso para un llenado y dispensación rápidos.
  • Sus tres compartimentos ayudan a organizar y clasificar los artículos.
  • Las tapas abatibles mantienen los productos seguros y sin polvo.
  • Incluye patas de goma no deslizantes.
Especificaciones
Tipo Bandeja de almacenamiento
Material Acrílico
Color Transparente
Forma Rectangulares
Para utilizar con (aplicación) Para guardar piezas de repuesto, viales, filtros de jeringa, puntas de pipeta, septos y otros artículos pequeños de oficina y laboratorio.
Cantidad 1 unidad
Longitud (imperial) 8.3 in.
Longitud (métrico) 210 mm
Anchura (métrico) 155 mm
Altura (métrico) 212 mm