Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Admite | Pipetas (4) |
| Material | Acrílico |
| Posiciones | 4 |
| Forma | Z-shaped |
| Apilables | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 1 unidad |
| Longitud (métrico) | 14.6 cm |
| Longitud (imperial) | 5.7 in. |
| Mostrar más |