Learn More
Brady™ Centro de bloqueo de grupo acrílico
Use the Acrylic Group Lockout Centre for group lockout situations involving a large number of workers and equipment. Can also be used as a lock storage box. Transparent front cover allows for easy viewing of contents.
208.00€ - 244.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Centro de bloqueo de grupo |
---|---|
Color | Rojo |
Material | Acrílico |
Para utilizar con (aplicación) | Lockout Tagout |
Altura (imperial) | 7.68 in. |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11796775
|
Brady™
800127 |
18 ganchos |
244.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11706695
|
Brady™
800117 |
3 ganchos |
208.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10421100
|
Brady™
800116 |
8 ganchos |
231.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- For group lockout situations involving a large number of workers and equipment.
- Can also be used as a lock storage box.
- Transparent front cover allows for easy viewing of contents.
- 8 hooks for keys and 1 slot for locks.
- Lock boxes are supplied without contents.
Especificaciones
Centro de bloqueo de grupo | |
Acrílico | |
7.68 in. |
Rojo | |
Lockout Tagout | |
1 unidad |