Learn More
Fisherbrand™ Dispensador de Parafilm™ acrílico
Código de producto. 11937994 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11937994
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Guarde, dispense y corte láminas de sellado. El dispensador Fisherbrand™ Parafilm™ acrílico incorpora una hoja de corte dentada para cortar fácilmente la lámina. Dispensador resistente que admite rollos de 50 mm o 100 mm sin estorbar en el espacio de trabajo. Los lados transparentes facilitan controlar la cantidad que queda.
  • Fabricado con alta resistencia para una mayor durabilidad
  • Ideal para Parafilm™, cinta, etiquetas y Tough-Tags™
  • Dispensador acrílico transparente y resistente con una hoja de corte dentada
  • Admite dos rollos de 50 mm en paralelo o un rollo de 100 mm
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de Parafilm
Color Transparente
Longitud (métrico) 168 mm
Anchura (métrico) 119 mm
Altura (métrico) 175 mm
Admite Parafilm
Material Acrílico
Mounting Freestanding
No. of Compartments 1
Product Style Open Top
Capacidad 2 rollos de 50 mm o 1 rollo de 100 mm
Para utilizar con (equipo) Rollos de láminas de sellado Parafilm™
Cantidad 1 unidad