Learn More
Cytiva Acrylic Plastic Thermostat Jacket
130.00€ - 373.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Termostato |
---|---|
Material | Plástico acrílico |
Tipo | Chaqueta termoestática |
Temperatura máxima | 60 °C |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10526740
|
Cytiva
18-0011-74 |
700 mm | 16 mm | 700 mm |
175.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10660951
|
Cytiva
18-1000-82 |
200 mm | 26 mm | 200 mm |
140.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10743802
|
Cytiva
18879101 |
1000 mm | 26 mm | 1000 mm |
360.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10392910
|
Cytiva
18-0011-67 |
400 mm | 26 mm | 400 mm |
187.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10733042
|
Cytiva
18-0011-68 |
700 mm | 26 mm | 700 mm |
219.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10009219
|
Cytiva
18-8765-01 |
1000 mm | 50 mm | 1000 mm |
373.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10230930
|
Cytiva
18-1000-83 |
200 mm | 50 mm | 200 mm |
187.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10601721
|
Cytiva
18-0011-78 |
300 mm | 50 mm | 300 mm |
246.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10691711
|
Cytiva
18-0011-77 |
600 mm | 50 mm | 600 mm |
292.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10732852
|
Cytiva
18-0011-73 |
400 mm | 16 mm | 400 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Especificaciones
Termostato | |
Plástico acrílico | |
Chaqueta termoestática | |
60 °C |