Learn More
Fisherbrand™ Gradillas de acrílico para viales para muestreadores automáticos
Fácil manipulación y transporte de viales de muestras
82.60€ - 111.43€
Especificaciones
Tipo de producto | Rack para viales |
---|---|
Cierre incluido | No |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Color | Transparente |
Material | Acrílico |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Posiciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Posiciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11767597
|
Fisherbrand™
12 21 1001 |
173 x 95 x 20 mm | 50 |
98.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11728256
|
Fisherbrand™
15 21 1664 |
175,8 x 115,5 x 20 mm | 40 |
89.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11708256
|
Fisherbrand™
08 21 1000 |
173 x 91 x 20 mm | 50 |
82.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11738256
|
Fisherbrand™
24 21 1002 |
160 x 160 x 30 mm | 25 |
111.43€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Gradilla para viales
- Acrílico
- El material acrílico transparente hace visible el relleno
- Posición estable de pie
Especificaciones
Rack para viales | |
No esterilizable en autoclave | |
Acrílico |
No | |
Transparente |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Gradillas de acrílico para viales para muestreadores automáticos