Learn More
Fisherbrand™ Soporte de material acrílico de 12 unidades para gafas de seguridad
Código de producto. 16514241 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
:
99,06 x 40,64 x 71,12 mm (12,25 x 6,75 x 9,25 pulgadas) (L x An x Al); 12 gafas de seguridad
Código de producto. 16514241
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Soluciones de almacenamiento de línea limpia perfectas para la organización de laboratorios. El soporte de material acrílico de 12 unidades para gafas de seguridad Fisherbrand está fabricado con acrílico transparente y duradero.
  • Las asas integradas a ambos lados permiten una configuración sencilla
  • El soporte se puede montar de forma vertical, horizontal o colocado en la mesa de trabajo
  • El soporte ofrece versatilidad al mismo tiempo que proporciona almacenamiento para ahorrar espacio
  • Todos los accesorios de montaje incluidos
Especificaciones
Altura (imperial) 9,25 in
Altura (métrico) 23,5 cm
Anchura (imperial) 6,75 in
Anchura (métrico) 17,145 cm
Color Transparente
El dispositivo tiene 12 gafas de seguridad
Tipo de producto Caja de almacenamiento para gafas
Para utilizar con (aplicación) Se pueden guardar 12 pares de gafas de seguridad
Incluye Accesorios de montaje
Longitud (imperial) 12,25 in
Longitud (métrico) 31,11 cm
Material Acrílico
Desechables Reusable