Learn More
Acrilonitrilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10686922
Acrilonitrilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10686922
2.5 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10686922
Marca: Thermo Scientific Acros 149630025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-13-1
Fórmula molecular C3H3N
Peso molecular (g/mol) 53.06
Número MDL MFCD00001927
Clave InChI NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acrylonitrile, 2-propenenitrile, vinyl cyanide, propenenitrile, cyanoethylene, carbacryl, fumigrain, acritet, acrylon, ventox
PubChem CID 7855
ChEBI CHEBI:28217
Nombre IUPAC prop-2-enenitrilo
SMILES C=CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrylonitrile
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -83.5°C
Densidad 0.8000g/mL
pH 5.9 to 7.6 (5% aq. soln.)
Punto de ebullición 77.3°C
Temperatura de inflamación −0.2°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCN
Índice de refracción 1.3900 to 1.3920
Cantidad 2.5 L
Beilstein 02, 400
Fieser 01,14; 07,4; 13,317
Índice Merck 15, 122
Gravedad específica 0.8
Información de solubilidad Solubility in water: 73.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride and acetone
Estabilizante 35 to 45ppm MEHQ
Formula Weight (peso de la fórmula) 53.06
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0463137 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/05/2024 Catalog Number149630100,149630025,149630010,149631000
Número de loteA0449386 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/01/2024 Catalog Number149630100,149630025,149630010,149631000
Número de loteA0447177 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/11/2023 Catalog Number149630100,149630025,149630010,149631000
Número de loteA0456598 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/09/2023 Catalog Number149630100,149630025,149630010,149631000
Número de loteA0397765 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number149630100,149630025,149630010,149631000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acrylonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Acrilonitrilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals >