Learn More
Cloruro de acriloilo, 96 %, estabilizado con 400 ppm de fenotiazina, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11318395
Cloruro de acriloilo, 96 %, estabilizado con 400 ppm de fenotiazina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318395
50 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Código de producto. 11318395
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10363.18
Solicitar formato a granel o personalizado
El cloruro de acriloilo se utiliza en la producción de plásticos. Desempeña un papel importante en la preparación de polímeros y monómeros de acrilato. También actúa como sustrato para la metátesis cruzada. Además, se utiliza en la síntesis orgánica para la introducción de grupos acrílicos en otros compuestos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de acriloilo se utiliza en la producción de plásticos. Desempeña un papel importante en la preparación de polímeros y monómeros de acrilato. También actúa como sustrato para la metátesis cruzada. Además, se usa en la síntesis orgánica para la introducción de grupos acrílicos en otros compuestos.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz y a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con alcoholes, agentes oxidantes, bases fuertes e iniciadores de polimerización.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 814-68-6
Fórmula molecular C3H3ClO
Peso molecular (g/mol) 90.51
Número MDL MFCD00000731
Clave InChI HFBMWMNUJJDEQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cloruro de acriloilo, cloruro de acrilo, cloruro de 2-propenoil, cloruro de ácido acrílico, cloruro de propenoil, acryloylchloride, chlorid kyseliny akrylove, unii-8k23o56tg5, chlorid kyseliny akrylove czech, acrylylchloride
PubChem CID 13140
Nombre IUPAC prop-2-enoyl chloride
SMILES ClC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cloruro de acriloilo
Nombre de nota Estabilizada con 400 ppm de fenotiazina
Densidad 1.114
Punto de ebullición De 74 °C a 76 °C
Temperatura de inflamación −4 °C (24 °F)
Olor Cáustico
Fórmula lineal CH2=CHCOCl
Índice de refracción 1.435
Cantidad 50 g
Número UN UN3383
Beilstein 635744
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.51
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10248409 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/10/2023 Catalog NumberL10363.30,L10363.18,L10363.09
Número de lote10231459 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/11/2022 Catalog NumberL10363.30,L10363.18,L10363.09
Número de lote10242539 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/08/2022 Catalog NumberL10363.30,L10363.18,L10363.09
Número de lote10162785 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL10363.30,L10363.18,L10363.09
Número de lote10193574 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog NumberL10363.30,L10363.18,L10363.09
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acryloyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P320-Se necesita urgentemente un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Cloruro de acriloilo, 96 %, estabilizado con 400 ppm de fenotiazina, Thermo Scientific Chemicals >