Learn More
ACT 335827, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30002049
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Potent and selective OX1 antagonist
Potent and selective orexin OX1 receptor antagonist (Kb values are 41 and 560 nM for OX1 and OX2 receptors respectively). Elicits anxiolytic effects in vivo. Brain penetrant and orally available.
CAS 1354039-86-3
Fórmula molecular C31H38N2O5
Peso molecular (g/mol) 518.654
Clave InChI HXHOBPVRRPCTLG-SETSBSEESA-N
Sinónimo compound 9 pmid: 23589487, 2r-2-1s-1-3,4-dimethoxyphenyl methyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1h-isoquinolin-2-yl-2-phenyl-n-propan-2-ylacetamide, ar,1s-1-3,4-dimethoxyphenyl methyl-3,4-dihydro-6,7-dimethoxy-n-1-methylethyl-a-phenyl-2 1h-isoquinolineacetamide, r-2-s-1-3,4-dimethoxybenzyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinolin-2 1h-yl-n-isopropyl-2-phenylacetamide
PubChem CID 54765113
Nombre IUPAC (2R)-2-[(1S)-1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-2-yl]-2-phenyl-N-propan-2-ylacetamide
SMILES CC(C)NC(=O)C(C1=CC=CC=C1)N2CCC3=CC(=C(C=C3C2CC4=CC(=C(C=C4)OC)OC)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ACT 335827
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.64