Learn More
Ansell™ ActivArmr™ 43-216 (ej. ActivArmr™ WorkGuard™)
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
9
10
Descripción
ActivArmr™ 43-216 es un guante de alta resistencia para usos especiales que ofrece altos niveles de resistencia a las salpicaduras de material fundido. Es ideal para muchas aplicaciones diferentes que requieren protección térmica y proporciona una durabilidad superior y una buena protección contra los cortes, las perforaciones y las abrasiones.
- Protección térmica para una amplia gama de aplicaciones
El guante ActivArmr™ 43-216 está certificado como guante de categoría III de protección frente a las altas temperaturas y tiene unos niveles de rendimiento 413X4X según la norma EN 407. Esto hace que el guante sea adecuado para un gran número de aplicaciones que requieren resistencia al calor, como la soldadura, el manejo maquinaria y el trabajo en entornos con riesgo relacionados con el calor o salpicaduras de material fundido. - Comodidad
Con un suave forro de tejido de punto jersey en la palma y el puño hecho de algodón y tela vaquera, el modelo ActivArmr™ 43-216 es cómodo de llevar. - Durabilidad y protección mecánica excelentes
Este guante de alta resistencia está hecho con un cuero resistente y tiene palma reforzada para aportar una mayor resistencia a las abrasiones.
Las costuras están hechas de Kevlar™ y reforzadas con cuero de piel de vaca.
Este diseño proporciona una protección mecánica superior.
Especificaciones
Especificaciones
Material de la parte posterior | Cuero (cuero de serraje de piel de vaca,1.2 y calidad A/B) |
Certificaciones/conformidad | EN407/413X4X, EN388:2016/3243B |
Clasificación | Categoría III |
Material del manguito | Cuero (cuero de serraje de piel de vaca,1.2 y calidad A/B) |
Estilo de corte | Newton |
Descripción | Guante duradero y cómodo para aplicaciones de soldadura |
Color | Amarillo |
Cut Resistance Rating | Nivel B |
Desechables | No |
Grado | Uso industrial |
Mostrar más |
Título del producto
Ansell™ ActivArmr™ 43-216 (ej. ActivArmr™ WorkGuard™) >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido