Learn More
Ansell Guantes de aislamiento térmico apto para alimentos ActivArmr™ 78-102
Código de producto. 16805250 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
9
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
16805250 7 12 pares
16815250 9 12 pares
2 options
Código de producto. 16805250
Marca: Ansell 78102070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes tejidos sin costuras con revestimiento acrílico térmico para brindarle comodidad y calor en entornos de trabajo fríos o refrigerados
  • Ideales para mantener las manos calientes en aplicaciones de procesamiento y servicio de alimentos
  • El revestimiento acrílico térmico y tejido sin costuras proporciona comodidad y calor en entornos de trabajo fríos o refrigerados
  • Forro sin revestimiento para usar solo o como guante interno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH Compliant
Coating Material Uncoated
Color Azul
Acabado exterior No Texture
Hand Specific
Material Acrylic
Tipo de producto Thermal Mechanic's Gloves
Tamaño 7
Norma EN388 113XB
Para utilizar con (aplicación) Procesamiento de alimentos.
Material de revestimiento Acrílico
Serie 78-102
Yarn Gauge 10